Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à sertir de 20 mm
Les capsules à sertir en aluminium assurent une étanchéité anti-fuite sûre.
Marque: Fisherbrand™ 20 01 0184
Description
- 20mm
- Bouchon en Al
- Les joints en aluminium doivent être mis à l’aide d’un outil de sertissage
Spécification
Démontage central | |
20 mm | |
100 | |
ND20 |
Laqué vert | |
Aluminium | |
Bouchon à sertir |