Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
257.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rotors libres R-S4x250/4MI |
---|---|
Nb par paquet | 2 |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15826752
|
Ohaus™
30314916 |
14 x 5 à 7 ml |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15836752
|
Ohaus™
30314917 |
10 x 1,6 à 7 ml |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15816752
|
Ohaus™
30314915 |
8 x 10 ml |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15886742
|
Ohaus™
30314912 |
9 x 15 ml |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15896742
|
Ohaus™
30314913 |
7 x 15 ml (17 mm de diamètre FA) |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15806752
|
Ohaus™
30314914 |
7 x 15 ml (rebord de 17 mm de diamètre) |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15866742
|
Ohaus™
30314910 |
5 x 25 ml |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15876742
|
Ohaus™
30314911 |
3 x 25 ml |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15856742
|
Ohaus™
30314909 |
1 x 50 ml (rebord de 29 mm de diamètre) |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15846742
|
Ohaus™
30314908 |
2 x 50 ml |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15816742
|
Ohaus™
30314905 |
3 x 50 ml (29 mm de diamètre RB) |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15826742
|
Ohaus™
30314906 |
3 x 50 ml (29 mm de diamètre FA) |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15836742
|
Ohaus™
30314907 |
1 x 50 ml (34 mm de diamètre RB) |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15806742
|
Ohaus™
30314904 |
1 x 100 ml |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15896732
|
Ohaus™
30314903 |
1 x 250 ml |
257.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Peut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor
- Adaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Spécification
Rotors libres R-S4x250/4MI | |
2 |