Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Marque: Ohaus™ 30314909
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S4x250/4MI/li/ulSpécification
Bord | |
29 mm | |
Rack, 1 x 50 ml, rebord de D29 mm, 2/boîte, V3 | |
2 |
1 x 50 ml (rebord de 29 mm de diamètre) | |
Rotors libres R-S4x250/4MI | |
1 |