Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Marque:  Ohaus™ 30314907
Code produit. 15836742
  • 277.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S4x250/4MI/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
RB
34 mm
Rack, 1 x 50 ml D34 mm RB, 2/boîte, V3
2
1 x 50 ml (34 mm de diamètre RB)
Rotors libres R-S4x250/4MI
1