Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Brand: Ohaus™ 30314905
This item is not returnable.
View return policy
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S4x250/4MI/li/ulSpecifications
RB | |
29 mm | |
Rack, 3 x 50 ml D50 mm RB, 2/boîte | |
2 |
3 x 50 ml (29 mm de diamètre RB) | |
Rotors libres R-S4x250/4MI | |
3 |