Learn More
Ohaus™ 2 Racks d’adaptateurs pour centrifugeuse, Rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits ou plus nombreux que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors libres Frontier™ R-S4x250/4MI
Marque:  Ohaus™ 30314911
Code produit. 15876742
  • 277.00€ / 2 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits ou plus nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors libres Frontiertrade; R-S4x250/4MI/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bord
24,5 mm
Rack, 3 x 25 ml, D24,5 mm, 2/boîte
2
3 x 25 ml
Rotors libres R-S4x250/4MI
3