Teströhrchen
Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Kimble™ Wiederverwendbare Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3 eignen sich für den Einsatz im Labor. Sie sind in verschiedenen metrischen Durchmessern lieferbar und zertifiziert gemäß DIN 12395.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Teströhrchen ohne Rand, aus Kalknatronglas
Zur Aufbewahrung von Prüfreagenzien und Materialien. FisherbrandTM Teströhrchen aus Kalknatronglas ohne Rand sind entsprechend Ihren Anforderungen in verschiedenen Größen lieferbar.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Falcon™ Rundboden-Polypropylenröhrchen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende chemische und thermische Beständigkeit. Corning™ Falcon™ Rundbodenröhrchen aus Polypropylen widerstehen nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 3000 x g.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Gosselin™ Gosselin™ Einweg-Teströhrchen aus Polypropylen
Sorgt für hohen Widerstand für die Zentrifugierung bis 3000 g mit einem geeigneten Adapter in einem ausbalancierten Rotor. Gosselin™ Rundboden-10 ml-Reagenzgläser sind aus Polystyrolkunststoff gefertigt.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Die Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 mit Rundboden eignen sich für Laboranwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Teströhrchen sind dickwandig und autoklavierbar.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3
Die Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 mit Rundboden eignen sich für Laboranwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Teströhrchen sind dickwandig und autoklavierbar.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas
Fisherbrand™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas eignen sich zur Betrachtung von Zellkulturen im Labor. Diese Einwegröhrchen aus Kalknatronglas mit Wulstrand sind unbeschriftet und zeichnen sich durch ihre beständige, einheitliche Unterseite aus.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Reagenzglas aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke, ohne Rand
Hergestellt aus Kalk-Natron-Glas, mit mittelstarken Wänden. Fisherbrand™ Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas mit mittlerer Wandstärke und ohne Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas
Erkennung der Gasproduktion durch Mikroorganismen. Die Fisherbrand™ Durham-Reagenzgläser aus Kalknatronglas ermöglichen die Visualisierung von eingeschlossenen Luftblasen.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
DWK Life Sciences KIMAX™ Einweg-Glasröhrchen
Verwenden Sie diese Glasröhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen und Zellwaschverfahren. Kimble™ KIMAX™ Einweg-Glasröhrchen sind aus 51 Expansionsborosilikatglas hergestellt, das ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen das Auslaugen von Natrium bietet, ein Problem, das häufig bei Produkten aus Kalknatronglas auftritt.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1
Die Fisherbrand™ 5.1 Einweg-Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich zum Abmessen, Mischen und Ausgießen. Die Röhrchen mit Rand sind in verschiedenen Längen lieferbar.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Die Fisherbrand™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 3.3 mit Rundboden eignen sich für Laboranwendungen, bei denen Hitzebeständigkeit entscheidend ist. Diese Einweg-Teströhrchen sind dickwandig und autoklavierbar.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Dünnwandiges Durham-Teströhrchen mit Rand, aus Kalknatronglas
Hergestellt aus Kalknatronglas, leichtwandig. Die Fisherbrand™ leichtwandigen Reagenzgläser aus Kalknatronglas mit Rand eignen sich hervorragend für allgemeine Misch- und Labortätigkeiten.
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Fisherbrand™ Einweg-Röhrchen aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss aus Polypropylen
Die chemische Stabilität und biologische Inertheit von hartem Borosilikatglas zu einem ähnlichen Preis wie bei Wegwerfröhrchen
Preisgestaltung & Verfügbarkeit
Einen Moment , während wir Ihre Ergebnisse holen  spinner