Learn More
Saint-Gobain Tube à essai sans bouchon PFA 50 ml Chemware
Marque:  Saint-Gobain D1069698
Code produit. 11764508
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Tube à essai PFA
• Totalement inerte
• Idéal pour analyse de traces métalliques
• Totalement inerte, non contaminant et translucide
• Stérilisable de façon répétitive et quasiment incassable
• Tube à essai sans bouchon
• Tube PFA