Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre borosilicaté avec bouchon à vis en polypropylène
Fournit la stabilité chimique et l’inertie biologique du verre dur, borosilicaté au prix des tubes jetables
580.00€ - 1395.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Jetable | Oui |
Type d’étiquette | Pastille de marquage |
Stérilité | Non stérile |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11527413
|
Fisherbrand™
73750M-99 |
100 mm | 16 mm | 1000 paquet |
1395.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10421541
|
Fisherbrand™
73750M-100 |
125 mm | 16 mm | 250/plateau |
918.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11557413
|
Fisherbrand™
73750M-101 |
150 mm | 16 mm | 250/plateau |
1315.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11567413
|
Fisherbrand™
73750M-102 |
125 mm | 20 mm | 250/plateau |
641.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11577413
|
Fisherbrand™
73750M-103 |
150 mm | 20 mm | 250/plateau |
580.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11517413
|
Fisherbrand™
73750M-98 |
100 mm | 13 mm | 500/plateau |
861.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Fournit la stabilité chimique et l’inertie biologique du verre dur, borosilicaté au prix des tubes jetables
- Bouchon à vis sans revêtement en PP naturel
- Avec pastille de marquage
Idéal pour culture tissulaire, bactériologie, chimie clinique, procédures de détermination et de vérification des groupes sanguins
Informations sur la commande
Conditionné dans des plateaux de 250 ou 500
Spécification
Verre borosilicaté | |
Pastille de marquage | |
Bouchon à vis |
Oui | |
Non stérile | |
Tube de culture jetable |