Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polystyrene Multipurpose Containers with Plastic Screw Cap
Idéal pour les mesures optiques en raison de sa haute clarté.
173.00€
Spécification
Type de produit | Multi-purpose Container |
---|---|
Matériau | Polystyrène |
Capacité (métrique) | 30 mL |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau du bouchon | Plastique |
Code produit | Marque | Stérilité | Étiquette | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Étiquette | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10104821
|
Greiner Bio-One
201170 |
Sterile | No Label |
173.00€
400 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Volume: 30mL
- White plastic screw cap
- Support skirt at bottom
- With or without plain or printed label
- Dia. x Height: 25 x 90mm
- Manufactured aseptically in a Class II Clean Room environment
- Can be used
Spécification
Multi-purpose Container | |
30 mL | |
Plastique | |
Support skirt at bottom | |
Pour un usage académique et médical |
Polystyrène | |
Blanc | |
Screw Cap | |
25 mm | |
90 mm |