Learn More
Greiner Bio-One Conical Bottom Polystyrene Multipurpose Containers with Plastic Screw Cap
Idéal pour les mesures optiques en raison de sa haute clarté.
Marque: Greiner Bio-One 201170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Volume: 30mL
- White plastic screw cap
- Support skirt at bottom
- With or without plain or printed label
- Dia. x Height: 25 x 90mm
- Manufactured aseptically in a Class II Clean Room environment
- Can be used
Spécification
Multi-purpose Container | |
Sterile | |
Blanc | |
Screw Cap | |
25 mm | |
No Label |
Polystyrène | |
30 mL | |
Plastique | |
Support skirt at bottom | |
Pour un usage académique et médical | |
90 mm |