Learn More
DWK Life Sciences Tubes jetables en verre borosilicaté lisses Kimble™
Conviennent à diverses applications, notamment les procédures de lavage des cellules.
119.00€ - 389.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438 type I, classe B |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Jetable | Oui |
À utiliser avec | Excellente résistance chimique à l'écoulement de sodium |
Type d’étiquette | Aucun |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11829933
|
DWK Life Sciences
73500-18150 |
28.5mL | 150mm | 18 mm |
327.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11835824
|
DWK Life Sciences
73500-20150 |
36 mL | 150 mm | 20 mm |
389.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11841174
|
DWK Life Sciences
735001075 |
4 mL | 75 mm | 10 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11880074
|
DWK Life Sciences
735001275 |
6 mL | 75 mm | 12 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11819923
|
DWK Life Sciences
7350016100 |
15 ml | 100 mm | 16 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11864514
|
DWK Life Sciences
7350016125 |
19 ml | 125 mm | 16mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11863825
|
DWK Life Sciences
7350013100 |
10 mL | 100 mm | 13 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11810084
|
DWK Life Sciences
7350016150 |
23 mL | 150 mm | 16 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Conviennent à diverses applications et procédures de lavage de cellules.
- Ces tubes de qualité supérieure sont dotés d’un fond robuste et uniforme et de longueurs homogènes
- Les formats 10 x 75 et 12 x 75 mm conviennent aux procédures de lavage des cellules
- Les tubes sont conditionnés dans des plateaux pratiques pour faciliter leur utilisation sur les paillasses et dans les tiroirs
- Le format de 6 x 50 mm est souvent appelé “tube Durham”
- Les plateaux sont conditionnés sous film plastique thermorétracté pour garder les tubes en alignement constant et les protéger contre les risques de casse et de contamination dus au transport
- Pas de pastille de marquage
- Conçus conformément aux spécifications de la norme ASTM E890
- En verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe B
Informations sur la commande
Les tubes sont livrés en boîtes de 1000 à l’exception de 14-957-96J et de 14-957-96K, qui sont livrés en boîtes de 500.
Compliance
Conformes aux exigences relatives au verre de la norme ASTM E438, type I, classe B
Spécification
USP type I, ASTM E 438 type I, classe B | |
Oui | |
Aucun | |
Tube lisse |
Verre borosilicaté | |
Excellente résistance chimique à l'écoulement de sodium | |
pour produits |