Learn More
SI Analytics™ Thermomètre à résistance
Le thermomètre à résistance SI Analytics™ est utilisé pour mesurer la température et modifie la résistance en cas de changement de température.
351.00€ - 424.00€
Spécification
Type de produit | Thermomètres à résistance |
---|---|
Température max. (métrique) | 135°C |
Température min. (métrique) | - 30°C |
Plage de températures (métrique) | –30°C à +135°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10129660
|
SI Analytics™
285105254 |
120 mm | W 5790 NN |
351.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10243841
|
SI Analytics™
285105262 |
170 mm | W 5791 NN |
368.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10643402
|
SI Analytics™
285105287 |
120mm | W 5980 NN |
424.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10749074
|
SI Analytics™
285119030 |
120mm | W 2180-coaxial |
396.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- À utiliser pour mesurer la température
- Livré avec des fiches
- Capteurs Pt1000
Spécification
Thermomètres à résistance | |
135°C | |
- 30°C | |
–30°C à +135°C |