Learn More
SI Analytics™ Thermomètre à résistance
Le thermomètre à résistance SI Analytics™ est utilisé pour mesurer la température et modifie la résistance en cas de changement de température.
Marque:  SI Analytics™ 285105262
Code produit. 10243841
  • 368.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser pour mesurer la température
  • Livré avec des fiches
  • Capteurs Pt1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 mm
170 mm
Thermomètres à résistance
135°C
–30°C à +135°C
Fiches banane de 2 x 4 mm
W 5791 NN
Corps en acier inox (V4A) avec capteur pT1000
- 30°C