Learn More
SI Analytics™ Thermomètre à résistance
Le thermomètre à résistance SI Analytics™ est utilisé pour mesurer la température et modifie la résistance en cas de changement de température.
Marque: SI Analytics™ 285119030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser pour mesurer la température
- Livré avec des fiches
- Capteurs Pt1000
Spécification
12mm | |
120mm | |
Thermomètres à résistance | |
135°C | |
–30°C à +135°C |
Tête de bouchon coaxial | |
W 2180-coaxial | |
Corps en verre avec capteurs pT1000 | |
- 30°C |