Learn More
SI Analytics™ Thermomètre à résistance
Le thermomètre à résistance SI Analytics™ est utilisé pour mesurer la température et modifie la résistance en cas de changement de température.
Marque: SI Analytics™ 285105287
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser pour mesurer la température
- Livré avec des fiches
- Capteurs Pt1000
Spécification
4mm | |
120mm | |
Verre | |
Thermomètres à résistance | |
135°C | |
–30°C à +135°C |
Fiches banane de 2 x 4 mm | |
1 m | |
W 5980 NN | |
Corps en verre avec capteurs pT1000 | |
- 30°C |