Learn More
Thermo Scientific™ Peignes à système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B1
Cet assortiment de peignes monoblocs robustes est à utiliser avec le système d’électrophorèse sur minigel Owl EasyCast B1.
51.50€ - 65.55€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B1 |
---|---|
Dimensions de gel | Mini |
Gamme de produits | Owl™, EasyCast™ |
Type | Peigne |
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nombre de dents | Épaisseur (métrique) des dents | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11952935
|
Thermo Scientific™
B1-10 |
Peigne réversible | 10 | 1,0/1,5 mm | N/A | ||||
11962935
|
Thermo Scientific™
B1-12C |
Peigne standard | 12 | 1 mm | N/A | ||||
11972935
|
Thermo Scientific™
B1-12D |
Peigne standard | 12 | 1,5 mm | N/A | ||||
11982935
|
Thermo Scientific™
B1-14 |
Peigne réversible à 14 dents ; 1,0/1,5 mm | 14 | 1,0/1,5 mm | N/A | ||||
11922945
|
Thermo Scientific™
B1-5C |
Peigne standard | 5 | 1 mm |
51.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11912945
|
Thermo Scientific™
B1-5D |
Peigne standard | 5 | 1,5 mm |
53.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12454557
|
Thermo Scientific™
B1-8C |
Peigne standard | 8 | 1 mm | N/A | ||||
12464557
|
Thermo Scientific™
B1-8D |
Peigne standard | 8 | 1,5 mm |
53.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12494557
|
Thermo Scientific™
B1-PREP |
Peigne de préparation, 1,5 mm d’épaisseur | 2 | 1,5 mm | N/A | ||||
12404567
|
Thermo Scientific™
B1-RL-17C |
Peigne à charge rapide | 17 (2X) | 1 mm |
53.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11996916
|
Thermo Scientific™
B1-RL-17D |
Peigne à charge rapide | 17 (2X) | 1,5 mm |
53.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12414567
|
Thermo Scientific™
B1-RL-9C |
Peigne à charge rapide | 9 (1X) | 1 mm |
53.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12424567
|
Thermo Scientific™
B1-RL-9D |
Peigne à charge rapide | 9 (1X) | 1,5 mm |
56.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast B™ et B1. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec le système d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B1.
Informations de commande :
- Les réf. B1-Rl-9C, -9D, -17C et -17D sont des pipettes à 8 et 12 canaux (1X) et des peignes (2X)
- Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. XCM) ; pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial
Spécification
Système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B1 | |
Mini | |
Owl™, EasyCast™ | |
Peigne |