Learn More
Thermo Scientific™ Peignes à système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B1
Cet assortiment de peignes monoblocs robustes est à utiliser avec le système d’électrophorèse sur minigel Owl EasyCast B1.
Marque:  Thermo Scientific™ B1-RL-9D
Code produit. 12424567
  • 56.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast B™ et B1. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec le système d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B1.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.
Informations de commande :
Les réf. B1-Rl-9C, -9D, -17C et -17D sont des pipettes à 8 et 12 canaux (1X) et des peignes (2X).
Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. XCM). Pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Peigne à charge rapide
Mini
Peigne
1,5 mm
Système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B1
Owl™, EasyCast™
9 (1X)