Learn More
Thermo Scientific™ Peignes à système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B1
Cet assortiment de peignes monoblocs robustes est à utiliser avec le système d’électrophorèse sur minigel Owl EasyCast B1.
Marque: Thermo Scientific™ B1-14
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast B™ et B1. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec le système d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B1.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.
Informations de commande :
Les réf. B1-Rl-9C, -9D, -17C et -17D sont des pipettes à 8 et 12 canaux (1X) et des peignes (2X).
Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. XCM). Pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
Spécification
Peigne réversible à 14 dents ; 1,0/1,5 mm | |
Mini | |
Peigne | |
1,0/1,5 mm |
Système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B1 | |
Owl™, EasyCast™ | |
14 |