Learn More
Thermo Scientific™ Peignes à système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast™ B1
Cet assortiment de peignes monoblocs robustes est à utiliser avec le système d’électrophorèse sur minigel Owl EasyCast B1.
Marque: Thermo Scientific™ B1-PREP
Description
L’étape d’assemblage du peigne n’a plus lieu d’être avec les peignes pour système d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast B™ et B1. Ces peignes monoblocs robustes sont à utiliser avec le système d’électrophorèse sur minigel EasyCast™ B1.
Peignes monoblocs robustes éliminant la contrainte de l’assemblage.
Informations de commande :
Les réf. B1-Rl-9C, -9D, -17C et -17D sont des pipettes à 8 et 12 canaux (1X) et des peignes (2X).
Des peignes personnalisés sont disponibles (commander la réf. XCM). Pour plus d’informations, veuillez contacter le service client ou un représentant commercial.
Spécification
Peigne de préparation, 1,5 mm d’épaisseur | |
Mini | |
Peigne | |
1,5 mm |
Système d’électrophorèse sur minigel Owl™ EasyCast B1 | |
Owl™, EasyCast™ | |
2 |