Learn More
DWK Life Sciences Flacons à agitateur Wheaton™ avec trois baffles
Verre borosilicaté autoclavable conforme aux exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, classe A.
85.80€ - 168.00€
Spécification
Description | Style : Agitateur |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (équipement) | Système d'optimisation des cellules |
Type de goulot | Décalage |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11521275
|
DWK Life Sciences
353257 |
125 à 190 ml |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11531275
|
DWK Life Sciences
353259 |
250 à 380 ml |
85.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11551275
|
DWK Life Sciences
353264 |
1000 ml |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11541275
|
DWK Life Sciences
353262 |
500 ml |
98.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11561275
|
DWK Life Sciences
353266 |
2000 ml |
168.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11511275
|
DWK Life Sciences
353255 |
50 ml |
87.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- À utiliser avec les agitateurs orbitaux ou oscillants
- Les baffles améliorent l’aération et le mélange pour les cultures microbiennes et bactériennes
- Lèvre incassable pour une utilisation avec bouchon, bouchon en coton ou couvercle pour film
- Conception à col pincé pour réduire les éclaboussures sur les flacons avec 4 baffles
Spécification
Style : Agitateur | |
Système d'optimisation des cellules | |
Autoclavable |
Acier inoxydable | |
Décalage | |
À baffles |