Learn More
DWK Life Sciences Flacons à agitateur Wheaton™ avec trois baffles
Verre borosilicaté autoclavable conforme aux exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, classe A.
Marque: DWK Life Sciences 353264
84.46 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec les agitateurs orbitaux ou oscillants
- Les baffles améliorent l’aération et le mélange pour les cultures microbiennes et bactériennes
- Lèvre incassable pour une utilisation avec bouchon, bouchon en coton ou couvercle pour film
- Conception à col pincé pour réduire les éclaboussures sur les flacons avec 4 baffles
Spécification
Style : Agitateur | |
1000 ml | |
Système d'optimisation des cellules | |
20,5 cm | |
Autoclavable | |
128 mm |
5 in | |
Acier inoxydable | |
8 in | |
Décalage | |
À baffles |