Learn More
DWK Life Sciences Flacons à agitateur Wheaton™ avec trois baffles
Verre borosilicaté autoclavable conforme aux exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, classe A.
Marque:  DWK Life Sciences 353255
Code produit. 11511275
  • 91.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser avec les agitateurs orbitaux ou oscillants
  • Les baffles améliorent l’aération et le mélange pour les cultures microbiennes et bactériennes
  • Lèvre incassable pour une utilisation avec bouchon, bouchon en coton ou couvercle pour film
  • Conception à col pincé pour réduire les éclaboussures sur les flacons avec 4 baffles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Style : Agitateur
50 ml
Système d'optimisation des cellules
8,3 cm
Autoclavable
50 mm
2 in
Acier inoxydable
3,26 in
Décalage
À baffles