Learn More
DWK Life Sciences Flacons à agitateur Wheaton™ avec trois baffles
Verre borosilicaté autoclavable conforme aux exigences USP Type I et ASTM E 438 Type I, classe A.
Marque: DWK Life Sciences 353262
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- À utiliser avec les agitateurs orbitaux ou oscillants
- Les baffles améliorent l’aération et le mélange pour les cultures microbiennes et bactériennes
- Lèvre incassable pour une utilisation avec bouchon, bouchon en coton ou couvercle pour film
- Conception à col pincé pour réduire les éclaboussures sur les flacons avec 4 baffles
Spezifikation
Style : Agitateur | |
500 ml | |
Système d'optimisation des cellules | |
17,3 cm | |
Autoclavable | |
120 mm |
4,7 in | |
Acier inoxydable | |
6,8 in | |
Décalage | |
À baffles |