Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’espace de tête Wheaton™, partie supérieure sertie
Permettent de gagner du temps et réduisent le risque de contamination. Les flacons d’espace de tête à sertir Wheaton™ sont en verre borosilicaté transparent de type I.
57.50€ - 62.60€
Spécification
Couleur | Transparents |
---|---|
Type de bouchon | Bouchon à sertir |
Taille du bouchon | 20 mm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Matériau | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Matériau | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12493681
|
DWK Life Sciences
225277 |
6,0 ml | Verre de silice | Fond rond |
57.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10198321
|
DWK Life Sciences
225278 |
10,0 mL | Verre de silice | Fond rond |
58.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11551215
|
DWK Life Sciences
225280 |
20,0 mL | Verre de silice | Fond rond |
62.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Accueillent des joints en aluminium de 20 mm
- Grande variété de styles de joint en aluminium et de matériaux de septum disponible
- Possibilité d’acheter des flacons séparément ou avec des joints dans des boîtes pratiques
Spécification
Transparents | |
Bouchon à sertir | |
20 mm |