Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’espace de tête Wheaton™, partie supérieure sertie
Permettent de gagner du temps et réduisent le risque de contamination. Les flacons d’espace de tête à sertir Wheaton™ sont en verre borosilicaté transparent de type I.
Marque:  DWK Life Sciences 225278
37.43 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10198321
  • 61.45€ / 100 pièces
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accepte les joints en aluminium de 20 mm
  • Grande variété de styles de joint en aluminium et de matériaux de septum disponible
  • Possibilité d’acheter des flacons séparément ou avec des joints dans des boîtes pratiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre de silice
1,81 in
Bouchon à sertir
100/boîte
23 mm
10,0 mL
Fond rond
46 mm
20 mm