Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’espace de tête Wheaton™, partie supérieure sertie
Permettent de gagner du temps et réduisent le risque de contamination. Les flacons d’espace de tête à sertir Wheaton™ sont en verre borosilicaté transparent de type I.
Marque: DWK Life Sciences 225280
52.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Accueillent des joints en aluminium de 20 mm
- Grande variété de styles de joint en aluminium et de matériaux de septum disponible
- Possibilité d’acheter des flacons séparément ou avec des joints dans des boîtes pratiques
Spécification
Transparent | |
Verre de silice | |
2,95 in | |
Bouchon à sertir | |
100/boîte |
23 mm | |
20,0 mL | |
Fond rond | |
75 mm | |
20 mm |