Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’espace de tête Wheaton™, partie supérieure sertie
Permettent de gagner du temps et réduisent le risque de contamination. Les flacons d’espace de tête à sertir Wheaton™ sont en verre borosilicaté transparent de type I.
Marque:  DWK Life Sciences 225277
57.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24355" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12493681
  • 60.05€ / 100 pièces
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Accepte les joints en aluminium de 20 mm
  • Grande variété de styles de joint en aluminium et de matériaux de septum disponible
  • Possibilité d’acheter des flacons séparément ou avec des joints dans des boîtes pratiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparents
Verre de silice
1,49 in
Bouchon à sertir
Boîte de 100
22 mm
6,0 ml
Fond rond
38 mm
20 mm