Learn More
Cytiva Membranes de transfert en nitrate de cellulose Whatman™ Protran™ : Cercles de 0,45 μm BA85 Protran
Nitrate de cellulose pure à 100 % afin de garantir la plus grande capacité de liaison possible
124.00€ - 995.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Conviennent à la détection radioactive, colorimétrique, par fluorescence et par chimiluminescence |
---|---|
Capacité de liaison | Haut |
Format | Disque |
Matériau | Nitrocellulose |
Porosité | 0,45 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11305294
|
Cytiva
10401116 |
82 mm | 50/boîte |
297.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11315294
|
Cytiva
10401124 |
132 mm | 25/boîte | ||||||
11365334
|
Cytiva
10402506 |
25 mm | 100/boîte |
124.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11385334
|
Cytiva
10402548 |
137 mm | 50/Pk. | ||||||
11375334
|
Cytiva
10402525 |
132 mm | 50/boîte |
510.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11395334
|
Cytiva
10402578 |
25 mm | 1000/boîte |
995.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11305344
|
Cytiva
10402579 |
82.5 mm | 50/boîte | ||||||
10087930
|
Cytiva
10405316 |
82 cm | 50/Pk. | ||||||
Description
- Membrane universelle convenant aux transferts Western, Southern et Northern
- Hydrophiles, aucun prémouillage avec du méthanol nécessaire
- Haute capacité de liaison et très faible bruit de fond pour un excellent rapport signal-bruit sans conditions de lavage strictes
- Compatibles avec toutes les méthodes de détection habituelles, y compris radioactive, colorimétrique, fluorescente et chimiluminescente
- Offrent une excellente durée de conservation des protéines—les protéines maintiennent leur activité de reconnaissance moléculaire jusqu’à cinq ans sur les membranes Protran
- Trois porosités disponiblesla taille — 0,45μm est idéale pour les échantillons d’un poids moléculaire plus important, 0,2 μm garantit la liaison des échantillons inférieurs à 20 kDa et 0,1 μm est utilisée pour les molécules inférieurs à 7 kDa
Specifications
Conviennent à la détection radioactive, colorimétrique, par fluorescence et par chimiluminescence | |
Disque | |
0,45 μm |
Haut | |
Nitrocellulose |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- protran BA 85, 82mm
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
- H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose