Learn More
Cytiva Membranes de transfert en nitrate de cellulose Whatman™ Protran™ : Cercles de 0,45 μm BA85 Protran
Nitrate de cellulose pure à 100 % afin de garantir la plus grande capacité de liaison possible
Marque:  Cytiva 10402578
945.25 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21973" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11395334
  • 995.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 07-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Membrane universelle convenant aux transferts Western, Southern et Northern
  • Hydrophiles, aucun prémouillage avec du méthanol nécessaire
  • Haute capacité de liaison et très faible bruit de fond pour un excellent rapport signal-bruit sans conditions de lavage strictes
  • Compatibles avec toutes les méthodes de détection habituelles, y compris radioactive, colorimétrique, fluorescente et chimiluminescente
  • Offrent une excellente durée de conservation des protéines—les protéines maintiennent leur activité de reconnaissance moléculaire jusqu’à cinq ans sur les membranes Protran
  • Trois porosités disponiblesla taille — 0,45μm est idéale pour les échantillons d’un poids moléculaire plus important, 0,2 μm garantit la liaison des échantillons inférieurs à 20 kDa et 0,1 μm est utilisée pour les molécules inférieurs à 7 kDa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conviennent à la détection radioactive, colorimétrique, par fluorescence et par chimiluminescence
25 mm
Disque
0,45 μm
Haut
1000/boîte
Nitrocellulose
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose