Learn More
Cytiva Membranes de transfert en nitrate de cellulose Whatman™ Protran™ : Cercles de 0,45 μm BA85 Protran
Nitrate de cellulose pure à 100 % afin de garantir la plus grande capacité de liaison possible
Marque: Cytiva 10402548
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Membrane de transfert Protran• 100% pure nitrocellulose
• Capacité de filtration 75 à 100 μg/cm2
• Excellent rapport signal/bruit de fond sans lavages stringents
• Membrane 100% pure nitrocellulose recommandée pour transfert de protéines (Western, dot/slot blot), transfert semi-sec, en cuve ou sous vide et transfert par capillarité
• Non recommandée pour le transfert alcalin
• Très haute capacité de fixation et excellents résultats lors de la détection de biomolécules
• Détection haute sensibilité: coloration, chemiluminescence (peroxydase), isotopique et fluorescence
• Grande stabilité mécanique. Durée de vie exceptionnelle des molécules stabilisées sur la membrane
• Taille et distribution des pores très uniformes. Coulée symétriquement de part et d'autre d'une matrice inerte, reste à plat sans s'enrouler
• Protran BA79 seuil 0,1μm
• Pour poids moléculaire < 7 kD
• Protran BA83 seuil 0,2μm
• Recommandée pour fixation de molécules de faible poids moléculaire < 20 kD
• Protran BA85 seuil 0,45μm
• Pour applications standards, protéines à partir de 20 kD
• Membrane Protran disponible en disque, feuille ou rouleau, nous consulter
• Disque Protran
• BA85
Spécification
Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection | |
137 mm | |
Disc | |
0.45 μm |
High | |
50/Pk. | |
Nitrocellulose |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.