Learn More
Cytiva Membranes de transfert en nitrate de cellulose Whatman™ Protran™ : Cercles de 0,45 μm BA85 Protran
Nitrate de cellulose pure à 100 % afin de garantir la plus grande capacité de liaison possible
Marque: Cytiva 10405316
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Membrane universelle convenant aux transferts Western, Southern et Northern
- Hydrophiles, aucun prémouillage avec du méthanol nécessaire
- Haute capacité de liaison et très faible bruit de fond pour un excellent rapport signal-bruit sans conditions de lavage strictes
- Compatibles avec toutes les méthodes de détection habituelles, y compris radioactive, colorimétrique, fluorescente et chimiluminescente
- Offrent une excellente durée de conservation des protéines—les protéines maintiennent leur activité de reconnaissance moléculaire jusqu’à cinq ans sur les membranes Protran
- Trois porosités disponiblesla taille — 0,45μm est idéale pour les échantillons d’un poids moléculaire plus important, 0,2 μm garantit la liaison des échantillons inférieurs à 20 kDa et 0,1 μm est utilisée pour les molécules inférieurs à 7 kDa
Spécification
Suitable for radioactive, colorimetric, fluorescent, and chemiluminescent detection | |
82 cm | |
Disc | |
0.45 μm |
High | |
50/Pk. | |
Nitrocellulose |