Learn More
Greiner Bio-One Triple-Packed Serological Pipette
Packed in three individual peel bags for sterile transfer of products.
125.00€ - 188.00€
Spécification
Description | Includes yellow code ring, cotton plug |
---|---|
Matériau | Polystyrene |
Stérilité | Sterile |
Graduée | Yes |
Type d’emballage | Triple packed |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15852058
|
Greiner Bio-One
604160-TRI |
1 mL | 1/100 mL |
125.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15862058
|
Greiner Bio-One
606160-TRI |
5 mL | 1/10 mL |
180.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15723477
|
Greiner Bio-One
607160-TRI |
10 mL | 1/10 mL |
188.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Made from polystyrene
- Free of heavy metal
- Not autoclavable
- Clear graduated pipette
- Sterile
Spécification
Includes yellow code ring, cotton plug | |
Sterile | |
Triple packed |
Polystyrene | |
Yes | |
Pipette |