Learn More
Greiner Bio-One Pipette sérologique à triple emballage
Conditionnés dans trois sachets individuels pour le transfert stérile des produits.
Marque: Greiner Bio-One 607160-TRI
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Made from polystyrene
- Free of heavy metal
- Not autoclavable
- Clear graduated pipette
- Sterile
Spécification
± 0.2% | |
Polystyrene | |
Yes | |
Triple packed | |
10 mL |
Includes yellow code ring, cotton plug | |
Sterile | |
1/10 mL | |
Clear | |
Pipette |