Learn More
Greiner Bio-One Pipette sérologique à triple emballage
GREENER_CHOICE
Conditionnés dans trois sachets individuels pour le transfert stérile des produits.
Marque:  Greiner Bio-One 604160-TRI
Code produit. 15852058
  • 148.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En polystyrène
  • Exempt de métaux lourds
  • Non autoclavable
  • Pipette graduée transparente
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Includes yellow code ring, cotton plug
Stérile
1/100 mL
Clear
Pipette
Polystyrene
Oui
Triple emballage
1 mL