Learn More
Greiner Bio-One Pipette sérologique à triple emballage
GREENER_CHOICE
Conditionnés dans trois sachets individuels pour le transfert stérile des produits.
Marque:  Greiner Bio-One 606160-TRI
Code produit. 15862058
  • 194.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Made from polystyrene
  • Free of heavy metal
  • Not autoclavable
  • Clear graduated pipette
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
±2%
Polystyrene
Yes
Triple packed
Pipette
Includes yellow code ring, cotton plug
Sterile
1/10 mL
5 mL