Learn More
Triphénylvinylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis
Identifiants chimiques
CAS 18666-68-7
Formule moléculaire C20H18Si
Poids moléculaire (g/mol) 286.449
Numéro MDL MFCD00051542
Clé InChI OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylvinylsilane, silane, ethenyltriphenyl, triphenyl vinyl silane, silane, triphenylvinyl, vinyltriphenylsilane, benzene, 1,1',1-ethenylsilylidyne tris, ethenyltriphenylsilan, vinyltriphenyl silane, vinyl triphenyl silane, ethenyl triphenyl silane
CID PubChem 87747
Nom IUPAC éthényl(triphényl)silane
SMILES C=C[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410643
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12713.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11420643
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12713.14
25 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Triphenylvinylsilane can be used to produce triphenyl-[2-(tetrahydro-furan-2-yl)-ethyl]-silane at temperature of 190°C. This reaction will need reagent di(t-butyl)peroxide with reaction time of 2 hours. Also employed as an organic light emitting diode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triphénylvinylsilane peut être utilisé pour produire du triphényl-[2-(tétrahydro-furan-2-yl)-éthyl]-silane à la température de 190°C. Cette réaction nécessitera du peroxyde di-t-butylique réactif avec un temps de réaction de 2 heures. Également utilisé comme diode électroluminescente organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau / de l’humidité et de la chaleur. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Identifiants chimiques
18666-68-7
286.449
OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
87747
C=C[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
C20H18Si
MFCD00051542
triphenylvinylsilane, silane, ethenyltriphenyl, triphenyl vinyl silane, silane, triphenylvinyl, vinyltriphenylsilane, benzene, 1,1',1-ethenylsilylidyne tris, ethenyltriphenylsilan, vinyltriphenyl silane, vinyl triphenyl silane, ethenyl triphenyl silane
éthényl(triphényl)silane
Spécification
Triphenylvinylsilane
18666-68-7
(C6H5)3SiCH=CH2
913423
Insoluble in water.
C=C[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
286.449
286.45
Moisture sensitive
68°C to 71°C
C20H18Si
MFCD00051542
triphenylvinylsilane, silane, ethenyltriphenyl, triphenyl vinyl silane, silane, triphenylvinyl, vinyltriphenylsilane, benzene, 1,1',1-ethenylsilylidyne tris, ethenyltriphenylsilan, vinyltriphenyl silane, vinyl triphenyl silane, ethenyl triphenyl silane
OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
éthényl(triphényl)silane
87747
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 242-487-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : 2° à 8°C