Learn More
Triphénylvinylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410643
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Triphenylvinylsilane can be used to produce triphenyl-[2-(tetrahydro-furan-2-yl)-ethyl]-silane at temperature of 190°C. This reaction will need reagent di(t-butyl)peroxide with reaction time of 2 hours. Also employed as an organic light emitting diode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triphénylvinylsilane peut être utilisé pour produire du triphényl-[2-(tétrahydro-furan-2-yl)-éthyl]-silane à la température de 190°C. Cette réaction nécessitera du peroxyde di-t-butylique réactif avec un temps de réaction de 2 heures. Également utilisé comme diode électroluminescente organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau / de l’humidité et de la chaleur. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18666-68-7
Formule moléculaire C20H18Si
Poids moléculaire (g/mol) 286.449
Numéro MDL MFCD00051542
Clé InChI OVOIHGSHJGMSMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triphenylvinylsilane, silane, ethenyltriphenyl, triphenyl vinyl silane, silane, triphenylvinyl, vinyltriphenylsilane, benzene, 1,1',1-ethenylsilylidyne tris, ethenyltriphenylsilan, vinyltriphenyl silane, vinyl triphenyl silane, ethenyl triphenyl silane
CID PubChem 87747
Nom IUPAC éthényl(triphényl)silane
SMILES C=C[Si](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Triphenylvinylsilane
Point de fusion 68°C to 71°C
Quantité 5 g
Formule linéaire (C6H5)3SiCH=CH2
Beilstein 913423
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 286.45
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Moisture sensitive