Learn More
Triphénylvinylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Triphenylvinylsilane can be used to produce triphenyl-[2-(tetrahydro-furan-2-yl)-ethyl]-silane at temperature of 190°C. This reaction will need reagent di(t-butyl)peroxide with reaction time of 2 hours. Also employed as an organic light emitting diode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triphénylvinylsilane peut être utilisé pour produire du triphényl-[2-(tétrahydro-furan-2-yl)-éthyl]-silane à la température de 190°C. Cette réaction nécessitera du peroxyde di-t-butylique réactif avec un temps de réaction de 2 heures. Également utilisé comme diode électroluminescente organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau / de l’humidité et de la chaleur. Stocker sous un gaz inerte.
Le triphénylvinylsilane peut être utilisé pour produire du triphényl-[2-(tétrahydro-furan-2-yl)-éthyl]-silane à la température de 190°C. Cette réaction nécessitera du peroxyde di-t-butylique réactif avec un temps de réaction de 2 heures. Également utilisé comme diode électroluminescente organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau / de l’humidité et de la chaleur. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Triphenylvinylsilane |
Point de fusion | 68°C to 71°C |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | (C6H5)3SiCH=CH2 |
Beilstein | 913423 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 286.45 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sensibilité | Moisture sensitive |