Learn More
Brady™ Panneau pour le transport
4.65€ - 414.00€
Spécification
Forme | Diamant |
---|---|
Texte affiché | Gaz toxique (inflammable ou non inflammable) |
Couleur | Noir sur blanc |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Matériau | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Matériau | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11720274
|
Brady™
227791 |
100 mm | Polyester | 1 de chaque |
4.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11750274
|
Brady™
227794 |
100 mm | Polyester | 250/Bte |
414.00€
1 rouleau |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11730274
|
Brady™
227792 |
200 mm | Polyester | 1 de chaque |
6.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11770274
|
Brady™
227796 |
297 mm | Aluminium, Polyester | 1 de chaque |
37.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11740274
|
Brady™
227793 |
297 mm | Polyester | 1 de chaque | N/A | N/A | N/A | |||||
11760274
|
Brady™
227795 |
297 mm | Plastique | 1 de chaque |
37.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Diamant | |
Gaz toxique (inflammable ou non inflammable) | |
Noir sur blanc |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau pour le transport