Spécification
Plastique | |
Acrylique, permanent | |
Panneaux pour le transport | |
297,00 mm | |
Gaz toxique (inflammable ou non inflammable) | |
Noir sur blanc |
1 de chaque | |
Plastique magnétique | |
297 mm | |
Diamant | |
Panneau |