Spécification
Aluminium, Polyester | |
Aluminium à pellicule de polyester | |
297 mm | |
297,00 mm | |
Diamant | |
Panneau |
1 de chaque | |
Panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs | |
1,016 mm | |
-40°C à 140°C | |
Gaz toxique (inflammable ou non inflammable) | |
Noir sur blanc |