Spécification
Directive UE 2002/95/CE | |
Polyester | |
Acrylique sensible à la pression | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
0,099 mm | |
-40°C à 140°C | |
Gaz toxique (inflammable ou non inflammable) | |
Noir sur blanc |
Brillant | |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
297 mm | |
297,00 mm | |
Diamant | |
Pancarte de sécurité |