Learn More
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage en plastique TOPBOX
Légères, transparentes et ergonomiques.Les boîtes de stockage en plastique Multiroir Controlec™ TOPBOX sont fabriquées en plastique transparent et hautement résistant aux chocs avec des couvercles fermés par clip et des poignées ergonomiques pour le stockage et le transport pratiques de tous les types de produits.
8.00€ - 118.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Noir |
---|---|
Type de bouchon | Clip |
Couleur | Translucide |
Matériau | Polypropylène |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15889465
|
Multiroir Controlec™
18701 |
3 L | 290 x 195 x 98 mm |
8.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15899465
|
Multiroir Controlec™
18702 |
6 L | 290 x 195 x 185 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15809475
|
Multiroir Controlec™
18703 |
8 L | 390 x 290 x 108 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15819475
|
Multiroir Controlec™
18704 |
14 L | 390 x 290 x 185 mm |
60.45€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15829475
|
Multiroir Controlec™
18705 |
21 L | 510 x 390 x 169 mm |
99.10€
5 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15839475
|
Multiroir Controlec™
18706 |
32 L | 510 x 390 x 258 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15849475
|
Multiroir Controlec™
18707 |
53 L | 510 x 390 x 435 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
La série de boîtes de stockage en plastique TOPBOX offre de nombreux avantages :
- Légères et résistantes aux chocs pour un stockage et un transport pratiques
- Le plastique transparent facilite l‘identification des éléments
- Deux poignées ergonomiques pour faciliter la manipulation
- Les couvercles (inclus) se ferment grâce à un dispositif de fermeture attaché
- Plusieurs tailles disponibles
Spécification
Noir | |
Translucide | |
Rectangulaires | |
Poignée, couvercle | |
Glacière |
Clip | |
Polypropylène | |
Stockage et transport | |
1 | |
TOPBOX |