Learn More
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage en plastique TOPBOX
Légères, transparentes et ergonomiques.Les boîtes de stockage en plastique Multiroir Controlec™ TOPBOX sont fabriquées en plastique transparent et hautement résistant aux chocs avec des couvercles fermés par clip et des poignées ergonomiques pour le stockage et le transport pratiques de tous les types de produits.
Marque: Multiroir Controlec™ 18703
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La série de boîtes de stockage en plastique TOPBOX offre de nombreux avantages :
- Légères et résistantes aux chocs pour un stockage et un transport pratiques
- Le plastique transparent facilite l‘identification des éléments
- Deux poignées ergonomiques pour faciliter la manipulation
- Les couvercles (inclus) se ferment grâce à un dispositif de fermeture attaché
- Plusieurs tailles disponibles
Spécification
8 L | |
Clip | |
Polypropylène | |
Stockage et transport | |
1 | |
TOPBOX | |
390 mm | |
290 mm | |
108 mm |
Noir | |
Translucide | |
Rectangulaires | |
Poignée, couvercle | |
Boîte de stockage | |
390 x 290 x 108 mm | |
390 mm | |
290 mm | |
108 mm |