Learn More
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage en plastique TOPBOX
Légères, transparentes et ergonomiques.Les boîtes de stockage en plastique Multiroir Controlec™ TOPBOX sont fabriquées en plastique transparent et hautement résistant aux chocs avec des couvercles fermés par clip et des poignées ergonomiques pour le stockage et le transport pratiques de tous les types de produits.
Marque: Multiroir Controlec™ 18707
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The TOPBOX series of plastic storage boxes offers many advantages:
- Lightweight and shock resistant for practical storage and transport
- Transparent plastic facilitates element identification
- Two ergonomic handles for easy handling
- Lids (included) close with clipped closing devise
- Multiple sizes available
Spécification
53 L | |
Clip | |
Polypropylene | |
Storage and Transport | |
1 | |
TOPBOX | |
510 mm | |
390 mm | |
435 mm |
Black | |
Translucent | |
Rectangle | |
Handle, Lid | |
Storage Box | |
510 x 390 x 435 mm | |
510 mm | |
390 mm | |
435 mm |