Learn More
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage en plastique TOPBOX
Légères, transparentes et ergonomiques.Les boîtes de stockage en plastique Multiroir Controlec™ TOPBOX sont fabriquées en plastique transparent et hautement résistant aux chocs avec des couvercles fermés par clip et des poignées ergonomiques pour le stockage et le transport pratiques de tous les types de produits.
Marque:  Multiroir Controlec™ 18706
Code produit. 15839475
Description
Description
La série de boîtes de stockage en plastique TOPBOX offre de nombreux avantages :
  • Légères et résistantes aux chocs pour un stockage et un transport pratiques
  • Le plastique transparent facilite l‘identification des éléments
  • Deux poignées ergonomiques pour faciliter la manipulation
  • Les couvercles (inclus) se ferment grâce à un dispositif de fermeture attaché
  • Plusieurs tailles disponibles
Spécification
Spécification
32 L
Clip
Polypropylène
Stockage et transport
1
TOPBOX
510 mm
390 mm
258 mm
Noir
Translucide
Rectangulaires
Poignée, couvercle
Glacière
510 x 390 x 258 mm
510 mm
390 mm
258 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Multiroir Controlec™ Boîtes de stockage en plastique TOPBOX > Boîte de stockage TOPBOX :Capacité 32 L