Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Top-Line
Éliminez toute contamination des échantillons et évitez la perte d’échantillons. Les pointes de pipettes Fisherbrand™ Top-Line assurent un pipetage de précision grâce à leur pointe conique et fixation sécurisée.
11.09€ - 60.02€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Certifications/Conformité | Norme ISO 8655, directive européenne 98/79/EG, code d’autorité compétente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 et DIN EN 556, directive européenne 2002/95/EC, norme ISO 14000 et norme ISO 14001, norme ISO 10993, norme DIN 12600 |
Type de pointe | Universal |
À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Longueur (métrique) | Stérilité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10182742
|
Fisherbrand™
FI1-000-96-0 |
0.1 to 10 μL | 34.1mm | Non stérile | Clear | N/A | |||
10346052
|
Fisherbrand™
FI1-050-60-0 |
0.5 à 10/20 μl | 45.7mm | Non stérile | Transparent | N/A | |||
10739444
|
Fisherbrand™
FI1-110-96-0 |
1 à 200 μl | 50.8mm | Non stérile | Transparent | N/A | |||
10739254
|
Fisherbrand™
FI1-110-81-1 |
1 à 200 μl | 50.8mm | Non stérile | Jaune | N/A | |||
10233932
|
Fisherbrand™
FI1-001-96-0 |
0.1 to 10 μL | 34.1mm | Stérile | Clear | N/A | |||
10458072
|
Fisherbrand™
FI1-111-96-0 |
1 à 200 μl | 50.8mm | Stérile | Transparent | N/A | |||
10142172
|
Fisherbrand™
FI1-110-96-1 |
1 à 200 μl | 5.08 cm | Stérile | Jaune | N/A | |||
10532543
|
Fisherbrand™
FI1-050-96-0 |
0.5 à 20μl | 45.7mm | Non stérile | Clear | N/A | |||
10542543
|
Fisherbrand™
FI1-051-96-0 |
0.5 to 20 μL | 45.7mm | Stérile | Clear | N/A | |||
10509862
|
Fisherbrand™
FI1-103-81-0 |
5 to 300 μL | 55mm | Non stérile | Clear | N/A | |||
10396142
|
Fisherbrand™
FI1-103-96-0 |
5 to 300 μL | 55mm | Non stérile | Clear | N/A | |||
Description
- Géométrie de cône optimisée pour une fixation sécurisée
- Graduation sur la pointe pour les volumes standard
- L’ouverture de la pointe conique empêche la formation de gouttes sur l’extrémité de la pointe
- Pointes en PP vierge hydrophobe autoclavable
- Sachets stériles disponibles (irradiation bêta)
Spécification
Autoclavable | |
Universal | |
Oui | |
PP (polypropylène) |
Norme ISO 8655, directive européenne 98/79/EG, code d’autorité compétente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 et DIN EN 556, directive européenne 2002/95/EC, norme ISO 14000 et norme ISO 14001, norme ISO 10993, norme DIN 12600 | |
Universal Fit | |
Top-Line |