Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Top-Line
Éliminez toute contamination des échantillons et évitez la perte d’échantillons. . Les pointes de pipettes Fisherbrand™ Top-Line assurent un pipetage de précision grâce à leur pointe conique et fixation sécurisée.
Marque: Fisherbrand™ FI1-050-60-0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Géométrie de cône optimisée pour une fixation sécurisée
- Graduation sur la pointe pour les volumes standard
- L’ouverture de la pointe conique empêche la formation de gouttes sur l’extrémité de la pointe
- Pointes en PP vierge hydrophobe autoclavable
- Sachets stériles disponibles (irradiation bêta)
Spécification
0.5 à 10/20 μl | |
Transparent | |
45.7mm | |
Autoclave | |
Universal | |
Yes | |
Virgin Polypropylene |
N° | |
Autoclavable | |
ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600 | |
Bulk | |
Pipeteurs AHN pipet4u, pipeteurs Axygene HTL, pipeteurs Biohit, pipeteurs Brand/Treff, pipeteurs Eppendorf, pipeteurs Fine Care, pipeteurs Gilson, pipeteurs Hamilton, pipeteurs Lab systems Thermo Finn, pipeteurs Microlit, pipeteurs Nichiryo, pipeteurs Oxford | |
Top-Line |