Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes Top-Line
Éliminez toute contamination des échantillons et évitez la perte d’échantillons. . Les pointes de pipettes Fisherbrand™ Top-Line assurent un pipetage de précision grâce à leur pointe conique et fixation sécurisée.
Marque: Fisherbrand™ FI1-111-96-0
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Géométrie de cône optimisée pour une fixation sécurisée
- Graduation sur la pointe pour les volumes standard
- L’ouverture de la pointe conique empêche la formation de gouttes sur l’extrémité de la pointe
- Pointes en PP vierge hydrophobe autoclavable
- Sachets stériles disponibles (irradiation bêta)
Spécification
1 à 200 μl | |
Transparent | |
50.8mm | |
Irradiation bêta | |
Universal | |
Oui | |
PP vierge |
Oui | |
Autoclavables | |
Norme ISO 8655, directive européenne 98/79/EG, code d’autorité compétente DE/CA90, EN 552/ISO 11137 et DIN EN 556, directive européenne 2002/95/EC, norme ISO 14000 et norme ISO 14001, norme ISO 10993, norme DIN 12600 | |
Rack | |
Pipeteurs AHN pipet4u, pipeteurs Axygene HTL, pipeteurs Biohit, pipeteurs Brand/Treff, pipeteurs Eppendorf, pipeteurs Fine Care, pipeteurs Gilson, pipeteurs Hamilton, pipeteurs Lab systems Thermo Finn, pipeteurs Microlit, pipeteurs Nichiryo, pipeteurs Oxford | |
Top-Line | |
Volumes standard |